Tisk…
4'-Decylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Decylphenyl)ethanone, p-Decylacetophenone
OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 1870 CZK
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decylacetophenone
4'-Decylacetophenone
Vzorec: C₁₈H₂₈O
MW: 260,42 g/mol
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173754
CAS číslo: 37593-06-9