Tisk…

4'-Butylacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone

OR21897-100G OR21897-25G OR21897-5G
APOSOR21897-100GEA 4040 CZK
APOSOR21897-100G APOSOR21897-25G APOSOR21897-5G
4'-Butylacetophenone
4'-Butylacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Bod varu: 101…102 °C/1,5mmHg
Hustota: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017500
CAS číslo: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR