Tisk…
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21896-1G OR21896-5G OR21896-10G OR21896-25G OR21896-50G
APOSOR21896-1GEA 3380 CZK
APOSOR21896-1G APOSOR21896-5G APOSOR21896-10G APOSOR21896-25G APOSOR21896-50G
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Vzorec: C₁₂H₂₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998437
CAS číslo: 165385-93-3