Tisk…
3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2188-100G OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA 1700 CZK
APOSOR2188-100G APOSOR2188-25G
3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
3,5-Dichlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207.01
Bod varu: 319
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002442
CAS číslo: 320-72-9
EINECS: 206-281-8