Tisk…

Methyl glycolate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR21875-100G OR21875-25G
APOSOR21875-100GEA 817 CZK
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 149…151 °C
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004667
CAS číslo: 96-35-5
EINECS: 202-502-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR