Tisk…

4-Hydroxy-3-nitropyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol

OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA 2110 CZK
APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,10 g/mol
Bod tání: 280…285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128874
CAS číslo: 5435-54-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR