Tisk…
3-Amino-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
OR21871-100G
APOSOR21871-100GEA 5460 CZK
APOSOR21871-100G
3-Amino-2-nitropyridine 98%
3-Amino-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044102
CAS číslo: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9