Tisk…
5-Methylnicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 622 CZK
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinic acid 97%
5-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829036
CAS číslo: 3222-49-9