Tisk…
Pentachlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile
OR21863-1G OR21863-5G
APOSOR21863-1GEA 622 CZK
APOSOR21863-1G APOSOR21863-5G
Pentachlorobenzonitrile
Pentachlorobenzonitrile
Vzorec: C₇Cl₅N
MW: 275.35
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173666
CAS číslo: 20925-85-3