Tisk…
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 1580 CZK
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod tání: 155…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017202
CAS číslo: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9