Tisk…
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 622 CZK
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173686
CAS číslo: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III