Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21836-1G OR21836-5G OR21836-25G
APOSOR21836-1GEA 1240 CZK
APOSOR21836-1G APOSOR21836-5G APOSOR21836-25G
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂O₅
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677730
CAS číslo: 117621-06-4