Tisk…
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21830-1G OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA 1580 CZK
APOSOR21830-1G APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2000 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075138
CAS číslo: 27104-73-0