3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR21805-1G
OR21805-250MG
OR21805-500MG
OR21805-5G
APOSOR21805-1GEA
9690
CZK
APOSOR21805-1G
APOSOR21805-250MG
APOSOR21805-500MG
APOSOR21805-5G
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Vzorec:
C₆H₉NO MW: 111,14 g/mol Bod tání: 119…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00111570 CAS číslo: 4030-22-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...