Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 827 CZK
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 278…282 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001910
CAS číslo: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III