Tisk…
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21791-1G OR21791-250MG OR21791-500MG OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA 7440 CZK
APOSOR21791-1G APOSOR21791-250MG APOSOR21791-500MG APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₀Cl₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084949
CAS číslo: 175136-00-2