2,7-Dimethoxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2179-100G
OR2179-25G
APOSOR2179-100GEA
1920
CZK
APOSOR2179-100G
APOSOR2179-25G
2,7-Dimethoxynaphthalene 98%
2,7-Dimethoxynaphthalene
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₂ Bod tání: 137…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004064 CAS číslo: 3469-26-9 |