Tisk…
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 1240 CZK
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Bod tání: 89…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085106
CAS číslo: 34624-38-9