Tisk…
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21787-1G OR21787-25G OR21787-5G
APOSOR21787-1GEA 622 CZK
APOSOR21787-1G APOSOR21787-25G APOSOR21787-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₄
MW: 216,62 g/mol
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084944
CAS číslo: 52009-53-7