Tisk…
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 622 CZK
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.23 g/mol
Bod varu: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017205
CAS číslo: 18927-05-4