(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G
OR21783-5G
OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA
2110
CZK
APOSOR21783-25G
APOSOR21783-5G
APOSOR21783-100G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Bod varu: 109…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026897 CAS číslo: 35553-92-5 |