Tisk…
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 1620 CZK
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₄
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017201
CAS číslo: 792-74-5
EINECS: 212-341-4