Tisk…
5-Chloro-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 3150 CZK
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chloro-o-anisidine 98%
5-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod varu: 135 °C/8mmHg
Bod tání: 79…84 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007777
CAS číslo: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III