Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 26590 CZK
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₃N₅
Bod tání: 222…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173791
CAS číslo: 21703-08-2