Tisk…
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)dianiline
OR21754-5G
APOSOR21754-5GEA 7910 CZK
APOSOR21754-5G
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,32 g/mol
Bod tání: 126…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00438683
CAS číslo: 2479-47-2
EINECS: 219-612-6