Tisk…
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,4-Dibromophenyl)methanol
OR2174-10G OR2174-1G OR2174-5G
APOSOR2174-10GEA 2530 CZK
APOSOR2174-10G APOSOR2174-1G APOSOR2174-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Br₂O
MW: 265.98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09996906
CAS číslo: 666747-06-4