Tisk…
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 12140 CZK
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Vzorec: C₇H₉NO₂S₂
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067841
CAS číslo: 3490-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III