Tisk…
2,4-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 1120 CZK
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotoluene 98%
2,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
MW: 249.93
Bod varu: 243 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052985
CAS číslo: 31543-75-6