Tisk…
(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21716-1G
APOSOR21716-1GEA 1780 CZK
APOSOR21716-1G
(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043901
CAS číslo: 129-94-2