Tisk…
2,4-Dibromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2171-1G
APOSOR2171-1GEA 622 CZK
APOSOR2171-1G
2,4-Dibromobenzoic acid 97%
2,4-Dibromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234253
CAS číslo: 611-00-7