Tisk…
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 2480 CZK
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂S
MW: 231,2704 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052110
CAS číslo: 35620-72-5