4-Bromophenylhydrazinium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR21686-100G
OR21686-25G
OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA
2360
CZK
APOSOR21686-100G
APOSOR21686-25G
APOSOR21686-5G
4-Bromophenylhydrazinium chloride
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec:
C₆H₈BrClN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012941 CAS číslo: 622-88-8 UN: 3261 ADR: 8,II |