Tisk…
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
OR21663-25G
APOSOR21663-25GEA 4040 CZK
APOSOR21663-25G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010431
CAS číslo: 1458-18-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III