Tisk…
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 622 CZK
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClIO₂
Bod tání: 190…191 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672966
CAS číslo: 289039-25-4