Tisk…
4-Chloro-3-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 4960 CZK
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophenol
4-Chloro-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₄ClIO
MW: 254.45
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070769
CAS číslo: 202982-72-7