Tisk…
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 870 CZK
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
MW: 207.4500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070740
CAS číslo: 13659-24-0