Tisk…
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21608-25G OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA 622 CZK
APOSOR21608-25G APOSOR21608-100G
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
MW: 168.11
Bod tání: 188 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006131
CAS číslo: 89-01-0
EINECS: 201-875-3