Tisk…
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 1210 CZK
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈ClNO₆
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052955
CAS číslo: 175135-56-5