2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2159-100G
OR2159-25G
OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA
0
CZK
APOSOR2159-100G
APOSOR2159-25G
APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉BrClN MW: 222.52 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012853 CAS číslo: 5465-63-4 |