Tisk…
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 1040 CZK
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₆Br₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052907
CAS číslo: 14305-08-9