4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR21541-25G
OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA
2200
CZK
APOSOR21541-25G
APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂O Bod tání: 87…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051686 CAS číslo: 933-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |