Tisk…
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 2900 CZK
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec: C₆H₉ClN₄O
MW: 188.62 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052906
CAS číslo: 96017-23-1