(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G
OR2153-10G
OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA
15510
CZK
APOSOR2153-100G
APOSOR2153-10G
APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249.4900 g/mol Bod tání: 101…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153890 CAS číslo: 81682-38-4 |