2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR2152-1G
OR2152-250MG
APOSOR2152-1GEA
3580
CZK
APOSOR2152-1G
APOSOR2152-250MG
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
2-Methyl-2H-indazol-4-amine
Vzorec:
C₈H₉N₃ MW: 147,1800 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09870044 CAS číslo: 82013-51-2 |