Tisk…
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 500 CZK
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 220 °C
Bod tání: 88…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005220
CAS číslo: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2