Tisk…
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 2980 CZK
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09870041
CAS číslo: 77894-69-0