6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR21502-10G
OR21502-1G
OR21502-5G
APOSOR21502-10GEA
1040
CZK
APOSOR21502-10G
APOSOR21502-1G
APOSOR21502-5G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Vzorec:
C₅H₆N₂O₄ Bod tání: 246…247 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09064936 CAS číslo: 306934-80-5 |