Tisk…
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 9920 CZK
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
Bod tání: 199…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052030
CAS číslo: 27372-38-9