Tisk…
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21487-1G OR21487-50MG OR21487-250MG OR21487-500MG
APOSOR21487-1GEA 8930 CZK
APOSOR21487-1G APOSOR21487-50MG APOSOR21487-250MG APOSOR21487-500MG
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Vzorec: C₁₃H₈ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00108116
CAS číslo: 90734-72-8