Tisk…
3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 6850 CZK
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine 98%
3-Chloro-6-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052905
CAS číslo: 1121-79-5